Merck
487500
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
≥98% (HPLC), Chromogenic β-glucuronidase substrate, solid
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
impurities
≤0.1% Free p-Nitrophenol
color
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
General description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Other Notes
Mariscal, A., et al. 1998. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, 588.
Kim, D. H., et al. 1995. Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
487500-1GM07790788050757