Documenti fondamentali
475848
Sigma-Aldrich
MIF Antagonist V, p425
The MIF Antagonist V, p425, also referenced under CAS 2610-05-1, controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
MIF Antagonist V, p425, Sodium 6,6ʹ-(1 E,1ʹ E)-(3,3ʹ-dimethoxybiphenyl-4,4ʹ-diyl) bis(diazene-2,1-diyl) bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate), Sodium 6,6ʹ-(1E,1ʹE)-(3,3ʹ-dimethoxybiphenyl-4,4ʹ-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate)
Scegli un formato
2 G
CHF 157.00
CHF 157.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
CHF 157.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H24N6Na4O16S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
992.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.77
CHF 157.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
blue
Solubilità
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(C=CC(C(S(=O)(O[Na])=O)=C2)=C1C(N)=C2S(=O)(O[Na])=O)/N=N/C3=CC=C(C=C3OC)C4=CC(OC)=C(/N=N/C5=C(O)C6=C(C(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C6N)C=C5)C=C4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,37-38H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-21-,40-22+;;;;
UPKAWFACSJWKND-ZXFFUEEESA-J
Descrizione generale
A symmetrical bis-(amino, hydroxynaphthalenedisulfonate) compound that antagonizes macrophage migration inhibitory factor against receptor binding (IC50 = 810 nM against hMIF and CD74 interaction) and is more potent than ISO-1 (Cat. No. 475837) in suppressing both MIF-induced IL-6 and IL-8 production in human foreskin fibroblasts (IC50 = 0.6 - 0.7 µM vs >5 µM) and MIF-induced MMP-3 production in human synovial fibroblasts (IC50 = 0.1 µM vs >10 µM). Shown to exhibit little cytotoxicity in human foreskin fibroblast cultures even at concentrations as high as 100 µM. Unlike MIF Antagonists I-IV, p425 targets an area at the interface of two MIF trimers, distal to the active site.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
MIF
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Bai, F., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 30653.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3