454862
MNK1/2 Inhibitor II, ETP-45835
The MNK1/2 Inhibitor II, ETP-45835 controls the biological activity of MNK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
MNK1/2 Inhibitor II, ETP-45835, 4-(3-(Piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-yl)pyridine, diHCl, ETP45835, MNK Inhibitor II, Mitogen-Activated Protein Kinase-Interacting Kinase Inhibitor II, ETP45835, MNK Inhibitor II, Mitogen-Activated Protein Kinase-Interacting Kinase Inhibitor II, 4-(3-(Piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-yl)pyridine, diHCl
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1(C2=CC=NC=C2)=CC(C3CCNCC3)=NN1
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1