448101
Met Kinase Inhibitor
The Met Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 658084-23-2, controls the biological activity of Met Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Met Kinase Inhibitor, (3Z)-N-(3-Chlorophenyl)-3-((3,5-dimethyl-4-((4-methylpiperazin-1-yl)carbonyl)-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-N-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonamide, SU11274
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H30ClN5O4S/c1-17-25(30-18(2)26(17)28(36)34-12-10-32(3)11-13-34)16-23-22-15-21(8-9-24(22)31-27(23)35)39(37,38)33(4)20-7-5-6-19(29)14-20/h5-9,14-16,30H,10-13H2,1-4H3,(H,31,35)/b23-16-
FPYJSJDOHRDAMT-KQWNVCNZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
met kinase activity
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Berthou, S., et al. 2004. Oncogene23, 5387.
Wang, X., et al. 2003. Mol. Cancer Ther.2, 1085.
Sattler, M., et al. 2003. Cancer Res.63, 5462.
WGK 3