444241
MMP-2/MMP-9 Inhibitor I
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor I, also referenced under CAS 193807-58-8, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-2/MMP-9 Inhibitor I, (2R)-2-[(4-Biphenylylsulfonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-2, MMP-9
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.