442685-M
PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr²⁰²/Tyr²⁰⁴) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
rat ... Mapk3(50689)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Attenzione
WGK 3