434631
Anti-Lewis x Mouse mAb (P12)
liquid, clone P12, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Le x, Anti-Lex
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P12, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUT3(2525)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Normal kidney tissue
Altre note
Cordon-Cardo, C., et al. 1986. Int. J. Cancer37, 667.
Sakamoto, J., et al. 1986. Cancer Res. 46, 1553
Sakamoto, J., et al. 1984. Mol. Immunol. 21, 1093.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2