426102
clasto-Lactacystin β-Lactone
A highly specific, cell-permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor.
Sinonimo/i:
clasto-Lactacystin β-Lactone, Omuralide, Proteasome Inhibitor IX
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 3 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-4(2)6(12)10-7(15-9(10)14)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1
FWPWHHUJACGNMZ-NBBQQVJHSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
20S proteasome
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Dick, L.R., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 182.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
WGK 2
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.