420201
JMJD2 Inhibitor, 5-carboxy-8HQ
The JMJD2 Inhibitor, 5-carboxy-8HQ, also referenced under CAS 5852-78-8, controls the biological activity of JMJD2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JMJD2 Inhibitor, 5-carboxy-8HQ, JHDM Inhibitor I, Histone Lysine Demethylase Inhibitor II, 5-carboxy-8HQ, IOX1
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H7NO3/c12-8-4-3-7(10(13)14)6-2-1-5-11-9(6)8/h1-5,12H,(H,13,14)
JGRPKOGHYBAVMW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This probe is supplied in conjunction with the Structural Genomics Consortium (SGC). For further characterization details, please visit the IOX1 probe summary on the SGC website.
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
King, D.N.F., et al. 2010. PLoS One5, e15535.
WGK 3