407318
β-Interferon, Human, Recombinant, CHO Cells
Sinonimo/i:
Interferon α-2 precursor, IFN-β-1a, rHuIFN-β-1a
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Graber, J., et al. 2005. J. Neuroimmunol.161,169.
Mallada-Frechin, J., et al. 2005. Rev. Neurol.40, 482.
Patten, S.B., et al. 2005. Mult. Scler.11, 175.
Pohl, D., et al. 2005. Neurology64, 888.
Schwid, S.R., et al. 2005. Arch. Neurol.62, 785.
WGK 3