Documenti fondamentali
407295
Sigma-Aldrich
Anti-α-Interferon Receptor Chain 2 Mouse mAb (MMHAR-2)
liquid, clone MMHAR-2, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-CD118
Scegli un formato
50 μG
CHF 604.00
CHF 604.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 604.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 604.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MMHAR-2, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNA1(3439)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the IFN-α receptor chain 2 protein.
Recognizes the IFN-α receptor chain 2 protein.
This Anti-alpha-Interferon Receptor Chain 2 Mouse mAb is validated for use in FC, IP, Neutralization Studies, Frozen and Paraffin Sections for the detection of α-Interferon Receptor Chain 2.
Immunogeno
Human
human α-interferon receptor chain 2
Applicazioni
Flow Cytometry (1 µg/10 ml, see comments)
Immunoprecipitation (1-5 µg/ml)
Neutralization Studies (5 µg/ml)
Frozen Sections (1 µg/ml)
Paraffin Sections (1 µg/ml)
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In PBS, 0.1% BSA.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Colamonici, O.R. and Domanski, P. 1993. J. Biol. Chem.268, 10895.
For flow cytometry, block cells with 50% human serum. Neutralizes the human interferon α receptor (IFN-αR) by binding to human interferon α receptor with high affinity and blocking the biological actions of type I interferons. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1