Documenti fondamentali
407241
Sigma-Aldrich
Insulin Degrading Enzyme, His•Tag®, Rat, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
Insulysin, IDE
Scegli un formato
50 μG
CHF 656.00
CHF 656.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 656.00
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
CHF 656.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥3 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Recombinant, rat insulin degrading enzyme fused to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda insect cells. Insulin degrading enzyme (Insulysin) is a metalloprotease that degrades insulin and a variety of other peptides, including glucagon, insulin-like growth factors I and II, atrial natriuretic peptide, TGF-α, and amyloid peptides. Reported to be inversely correlated with brain Aβ peptide levels in insulysin-deficient mice compared to wild-type mice.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of the enzyme that will catalyze the hydrolysis of 1 µmol iodinated insulin per h at 37°C, pH 7.3.
Stato fisico
In 100 mM potassium phosphate buffer, 20% glycerol, pH 7.3.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Hersh, L.B. 2003. Curr. Pharm. Des.9, 449.
Miller, B.C., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 6221.
Song, E.S., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 49789.
Mukherjee, A., and Hersh, L.B. 2002. J. Alzheimer′s Dis.4, 341.
Song, E.S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 1152.
Becker, A.B., and Roth, R.A. 1995. Methods Enzymol.248, 693.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1