Documenti fondamentali
390602
Sigma-Aldrich
Hydroxyfasudil
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 that displays anti-anginal properties.
Sinonimo/i:
Hydroxyfasudil, ROCK Inhibitor XIV, 1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, HCl, HA1100
Scegli un formato
2 MG
CHF 245.00
CHF 245.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
CHF 245.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17N3O3S · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.37 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 245.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c([c]([nH]cc2)=O)ccc1.Cl
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 (Fasudil; Cat. No. 371970) that displays anti-anginal properties. Acts as an ATP-competitive and a reversible inhibitor of Rho-kinase (IC50 = 0.9 and 1.8 µM using a peptide and MLC as substrate, respectively) with ~100-fold greater selectivity over MLCK, MRCKβ, and PKC. Reported to inhibit the Rho kinase-mediated contraction both in vitro and in vivo.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Rho-kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 0.9 and 1.8 µM against Rho-kinase using a peptide and MLC as substrate, respectively
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Stato fisico
A 10 mM (2 mg/582 µl) solution in H₂O.
Altre note
Ito, K., et al. 2003. J. Physiol.546, 823.
Takemoto, M., et al. 2002. Circulation106, 57.
Shimokawa, H., et al. 1999. Cardiovasc. Res.43, 1029.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3