384620
Honokiol
A biphenyl neolignan and an active principle of Magnolia extract that displays anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties.
Sinonimo/i:
Honokiol, 5,3ʹ-Diallyl-2,4ʹ-dihydroxydiphenyl, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XV
Descrizione
Merck USA index - 14, 4742
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1)c2c(ccc(c2)CC=C)O)CC=C
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Yang, S.E., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1641.
Son, H.J., et al. 2000. Planta Med.66, 469.
Maruyama, Y., et al. 1998. J. Nat. Prod.61, 135.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3