Documenti fondamentali
3810-OP
Millipore
DTE
OmniPur® Grade, >= 99.0%
Sinonimo/i:
OmniPur® DTE, Dithioerythitol
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
Attività estranea
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
A (285 nm, 0.02 M, water): ≤0.15AU
DNase: None detected
Melting point: 82-85°C
Protease: None detected
Purity: ≥99.0%
RNase: None detected
Solubility (5%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3