373403
Hh/Gli Antagonist, GANT61
InSolution, ≥95%
Sinonimo/i:
InSolution Hh/Gli Antagonist, GANT61, 2,2ʹ-(2-(Pyridin-4-yl)dihydropyrimidine-1,3(2H,4H)-diyl) bis(methylene) bis(N,N-dimethylaniline), NSC 136476, 2-((3-(2-(Dimethylamino)benzyl)-2-(4-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrimidinyl)methyl)-N,N-dimethylaniline
Scegli un formato
CHF 102.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 102.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)C1=CC=CC=C1CN2CCCN(CC3=CC=CC=C3N(C)C)C2C4=CC=NC=C4
InChI
1S/C27H35N5/c1-29(2)25-12-7-5-10-23(25)20-31-18-9-19-32(27(31)22-14-16-28-17-15-22)21-24-11-6-8-13-26(24)30(3)4/h5-8,10-17,27H,9,18-21H2,1-4H3
KVQOGDQTWWCZFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Gli1 and Gli2
Confezionamento
Attenzione
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)