Vai a
373402
Hedgehog Antagonist VIII
The Hedgehog Antagonist VIII, also referenced under CAS 330796-24-2, controls the biological activity of Hedgehog. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
Hedgehog Antagonist VIII, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl)-urea, Hh Signaling Antagonist VIII, Hh Signaling Antagonist VIII, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl)-urea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 203.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H15ClF4N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 203.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
clear slightly yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)NCc2[n]([c](c4c(n2)cccc4)=O)c3ccc(cc3)F)Cl
InChI
1S/C23H15ClF4N4O2/c24-18-10-7-14(11-17(18)23(26,27)28)30-22(34)29-12-20-31-19-4-2-1-3-16(19)21(33)32(20)15-8-5-13(25)6-9-15/h1-11H,12H2,(H2,29,30,34)
InChI key
NYOXUHUPXGFHIB-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable quinazolinyl-urea compound that is shown to potently inhibit OCT-Shh-stimulated Gli transcription activity in a 10t1/2(s12) cell-based Luciferase reporter assay (IC50 = 70 nM).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C0. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Brunton, A.A., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 1108.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
373400407621516567
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c