373226
Hdm2 E3 Ligase Inhibitor II, HLI373
The Hdm2 E3 Ligase Inhibitor II, HLI373, also referenced under CAS 502137-98-6, controls the biological activity of Hdm2 E3 Ligase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Hdm2 E3 Ligase Inhibitor II, HLI373, 5-(3-Dimethylaminopropylamino)-3,10-dimethyl-10H-pyrimido[4,5-b]quinoline-2,4-dione, 2HCl, MDM2 Inhibitor VI, MDM2 E3 Ligase Inhibitor II
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
cream
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(NCCCN(C)C)C3=C(C=CC=C3)N(C)C2=NC(N1C)=O.[2HCl]
InChI
1S/C18H23N5O2.2ClH/c1-21(2)11-7-10-19-15-12-8-5-6-9-13(12)22(3)16-14(15)17(24)23(4)18(25)20-16;;/h5-6,8-9,19H,7,10-11H2,1-4H3;2*1H
WUEMKAQTAIRDOA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Yang, Y., et al. 2005. Cancer Cell7, 547.
WGK 2