362338
Glyco-SNAP-1 - Calbiochem
A water-soluble nitric oxide (NO) donor.
Sinonimo/i:
Glyco-SNAP-1 - Calbiochem, N-(β-D-Glucopyranosyl)-N²-acetyl-S-nitroso-D,L-penicillaminamide
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (NMR)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
green
Solubilità
aqueous buffer: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A water-soluble nitric oxide (NO) donor
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ramirez, J., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 2575.
WGK 1