Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Acetonitrile, HPLC Plus, ≥99.9%
grade
HPLC Plus
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
baseline drift measuring range
≤12 mAU (210 nm)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0001% free alkali (as NH3), ≤0.0002% non-volatile matter, ≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
halogenated residue
10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC-gradient
≤0.2 mAU at 254 nm, ≤1 mAU at 210 nm
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 195 nm Amax: ≤0.10, λ: 200 nm Amax: ≤0.02, λ: 228 nm Amax: ≤0.005, λ: 235 nm Amax: ≤0.0044, λ: 250 nm Amax: ≤0.0044, λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Mass spectrometry, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, Pesticide Residue Analysis, and RNA/DNA Synthesis and Purification.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34998
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?