344050
Anti-Fodrin Mouse mAb (Fod009)
liquid, clone Fod009, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Fod009, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, human, bovine, canine, porcine, rabbit, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTAN1(6709)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow cytometry (1:500)
Immunoblotting (1:200)
Immunohistochemistry (1:100)
Immunoprecipitation (1:100)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Bourguignon, L.Y., and Bourguignon, G.J. 1984. Int. Rev. Cytol.87, 195.
WGK 1