344039
cFMS Receptor Inhibitor IV
The cFMS Receptor Inhibitor IV, also referenced under CAS 959626-45-0, controls the biological activity of cFMS. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
cFMS Receptor Inhibitor IV, 5-Cyano-N-(2,5-di(piperidin-1-yl)phenyl)furan-2-carboxamide, CSF-1 Receptor Inhibitor IV
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H26N4O2/c23-16-18-8-10-21(28-18)22(27)24-19-15-17(25-11-3-1-4-12-25)7-9-20(19)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15H,1-6,11-14H2,(H,24,27)
FQGXFVDABCBEFW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2