344038
cFMS Receptor Inhibitor III - CAS 959861-21-3 - Calbiochem
Sinonimo/i:
cFMS Receptor Inhibitor III - CAS 959861-21-3 - Calbiochem, 4-(3,4-Dimethylanilino)-7-(4-(methylsulfonyl)phenyl)quinoline-3-carboxamide, CSF-1 Receptor Inhibitor III
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product has been discontinued.
A cell-permeable anilinoquinoline compound that acts as a potent, active site-targeting inhibitor of MCSF receptor/cFMS (IC50 = 8 nM). It is 100-fold more potent in inhibiting the cFMS-dependent growth of M-NSF-60 cells than the cFMS-independent growth of NSO cells (IC50 = 0.1 and 10 µM, respectively).
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13