Documenti fondamentali
328500
Sigma-Aldrich
ERO1 Inhibitor I, Erodoxin
The ERO1 Inhibitor I, Erodoxin controls the biological activity of ERO1.
Sinonimo/i:
ERO1 Inhibitor I, Erodoxin, 1-Bromo-5-methoxy-2,4-dinitrobenzene, Endoplasmic Reticulum Oxidase 1 Inhibitor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL (Use only fresh DMSO)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(C=C(C([N+]([O-])=O)=C1)OC)=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5BrN2O5/c1-15-7-2-4(8)5(9(11)12)3-6(7)10(13)14/h2-3H,1H3
SYWWRIKZBWQUGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable dinitrobromobenzene compound that acts as a selective inhibitor of yeast Endoplasmic Reticulum Oxidase 1 (ERO1), but has somewhat weaker activity against mouse ERO1α (IC50 = 400 µM). Predicted to form thiol adducts and inhibits ERO1-dependent oxidation of thioredoxin-1 (Trx1) activity in vitro. Shown to cluster with genes involved in protein folding, glycosylation and cell wall biosynthesis, and delay carboxypeptidase Y (CPY) processing to the vacuolar form in wt-yeast cells.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze(-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Altre note
Costanzo, M., et al. 2010. Science327, 425.
Blais, J.D., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 20993.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2