Vai a
324893
Epigenetic Regulators Panel - Acetylation - Calbiochem
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (DMSO (supplied). Please refer to information provided on the CD for reconstitution of individual inhibitors.)
storage temp.
−20°C
General description
A panel containing 18 potent and selective small molecule regulators that is useful for the study of epigenetic acetylation process. Supplied with a data sheet. Epigenetic Regulators Panel - Methylation (Cat. No. 324894) is also available.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)