Documenti fondamentali
324374
Millipore
n-Dodecanoylsucrose
Non-ionic detergent useful for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Absorbance (10%, H2O, 260 nm):0.5.
Sinonimo/i:
n-Dodecanoylsucrose, n-Monododecanoate-α-D-glucopyranoside, β-D-Fructofuranosylsucrose Monolaurate
Scegli un formato
5 G
Chiedi
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
Chiedi
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H44O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
524.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
CMC
300 μM
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO.OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O11.C12H24O2/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h4-11,13-20H,1-3H2;2-11H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
PVVVEHXCVQRLOC-AKSHDPDZSA-N
Descrizione generale
Absorbance (10%, H2O, 260 nm): <0.5.
Non-ionic detergent useful for solubilization of membrane-bound proteins in their native state (absorbance: <0.5 at 260 nm, 10%, H2O; CMC: 300 µM).
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Makino, H., et al. 1983. Agric. Biol. Chem.47, 319.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1