Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2cc(ccc2)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C22H18N2O4/c25-20(13-15-7-2-1-3-8-15)23-17-10-6-9-16(14-17)21(26)24-19-12-5-4-11-18(19)22(27)28/h1-12,14H,13H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)
InChI key
OBGIRQUECFHUEY-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable amidobenzanilide compound that disrupts Fz-Dvl (frizzled-dishevelled) interaction by targeting the PDZ domain (Kd = 10.6 µM) of Dvl, blocking Wnt3a-induced (10 ng/ml) transcription activity (~50% inhibition at 3 µM in 293 cell SuperTopflash reporter assays) and suppressing the Wnt pathway-dependent growth of prostate cancer PC-3 cells (by 16% in 72 h at ≥50 µM; IC50 = 12.5 µM). Shown to effectively prevent Wnt3A mRNA injection-induced xenopus embryo deformation (effective conc. = 25 µM) and suppress Wnt pathway-mediated apoptosis of the hyaloid vescular endothelial cells in the mouse eyes via vitreous injection (144 fmol/120 nl/eye) in vivo.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Grandy, D., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 16256.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?