317640-M
Dipeptidyl Peptidase IV (CD26), Porcine Kidney
Sinonimo/i:
CD26, DPPIV
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥35 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Engel, M., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 5063.
Ikehara, Y., et al. 1994. Methods. Enzymol.244, 215.
David, F., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 17247.
Thomsen, P.D., et al. 1993. Mamm. Genome4, 604.
Misumi, Y., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta.1131, 333.
Seidl, R., et al. 1991. Biol. Chem. Hoppe Seyler372, 213.
Checler, F., et al. 1985. J. Neurochem.45, 1509.
Imai, K., et al. 1983. J. Biochem.93, 431.
Kato, T., et al. 1979. Experientia.35, 409.
Kojima, K., et al. 1979. Anal. Biochem.100, 43.
Kato, T., et al. 1978. Biochem. Med.19, 351.
Kenny, A.J., et al. 1976. Biochem. J.157, 169.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2