Documenti
2874-80060
Millipore
Flacone NovaSeptum®
5x60mL With Millex Air Vent
Sinonimo/i:
Campionamento di colture cellulari, flacone, 5 x 60 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Livello qualitativo
Misura ago
2.0 mm
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 60 mL
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrizione generale
Il campionamento multiplo dei prodotti è fondamentale nel corso dell′intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo, non solo possono determinare la quarantena del prodotto, ma possono anche richiedere una ripetizione dell'analisi.
Il flacone NovaSeptum® previene il rischio di contaminazioni. Ideale per processi asettici e sterili, il design a tenuta ermetica evita che il campione venga contaminato, dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto del flacone NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento a elevata purezza risultano perfette per applicazioni quali le conte batteriche o i prelievi da bioreattori e applicazioni che richiedono materiali con affinità molto bassa per le proteine, i carboidrati complessi o le piccole molecole. Sono disponibili come sacche appiattite, per potere essere immagazzinate e appese con facilità.
Applicazioni
Conteggio dei batteri e campionamento da bioreattori
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione gamma conformemente alla norma ISO 11137
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany