Vai a
2714-10100
NovaSeptum® High Purity Unit
High Purity Application; 5x100mL
Sinonimo/i:
Cell Culture sampling, high purity application, 5 x 100 mL, NovaSeptum® High Purity Unit
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Unità a elevata purezza NovaSeptum®, 5x100mL
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula (ASTM), TPE tubing (medical grade), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), silicone septum (medical grade platinum-cured)
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 50 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
storage temp.
10-30°C
General description
Il campionamento multiplo dei prodotti è fondamentale nel corso dell′intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo, non solo possono determinare la quarantena del prodotto, ma possono anche richiedere una ripetizione dell'analisi.
Con le unità di campionamento a elevata purezza NovaSeptum® la contaminazione non costituisce più un pericolo. Ideali per processi asettici e sterili, la tenuta ermetica evita che il campione venga contaminato, dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto delle unità NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento a elevata purezza risultano perfette per applicazioni quali le conte batteriche o i prelievi da bioreattori e applicazioni che richiedono materiali con affinità molto bassa per le proteine, i carboidrati complessi o le piccole molecole. Disponibili come sacche appiattite, per potere essere immagazzinate e appese con facilità.
Application
Conteggio dei batteri e campionamento da bioreattori
Preparation Note
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137 TIR N. 27
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2714-102502711-110002711-10250
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (sampling), TPE tubing (medical grade), silicone septum (medical grade platinum-cured), polyethylene bag (drainage)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), TPE tubing (medical grade), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), silicone septum (medical grade platinum-cured)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C