260961
DNA-PK Inhibitor II
The DNA-PK Inhibitor II, also referenced under CAS 154447-35-5, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
DNA-PK Inhibitor II, NU7026, DNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor II, 2-(Morpholin-4-yl)-benzo[h]chromen-4-one, LY293646
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
methanol: 700 μg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H15NO3/c19-15-11-16(18-7-9-20-10-8-18)21-17-13-4-2-1-3-12(13)5-6-14(15)17/h1-6,11H,7-10H2
KKTZALUTXUZPSN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
DNA-PK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hollick, J.J., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3083.
Veuger, S.J., et al. 2003. Cancer Res.63, 6008.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
WGK 3