235135
Corticosterone
≥95% (HPLC), crystalline powder, corticosteroid hormone, Calbiochem
Sinonimo/i:
Corticosterone, (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein’s substance H
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Corticosterone, Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
white to tan
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
DeKloet, E.R. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.663, 357.
Joels, M., and deKloet, E.R. 1992. Trends Neurosci.15, 25.
WGK 3