219674
CFTR Inhibitor-172
InSolution, ≥95%
Sinonimo/i:
InSolution CFTR Inhibitor-172, (Z)-4-((4-Oxo-2-thioxo-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiazolidin-5-ylidene)methyl)benzoic acid, CFTRinh-172 in DMSO, 3-((3-Trifluoromethyl)phenyl)-5-((4-carboxyphenyl)methylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-((3-Trifluoromethyl)phenyl)-5-((4-carboxyphenyl)methylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, (Z)-4-((4-Oxo-2-thioxo-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiazolidin-5-ylidene)methyl)benzoic acid, CFTRinh-172 in DMSO
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CFTR ion-channel
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)