219504
Cefotaxime sodium salt
≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
(6 R,7 R)-3-Acetoxymethyl-7-(( Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Na, Cefotaxim sodium salt
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Gram-positive
Gram-negative
Confezionamento
Altre note
Vallee, F., and LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother.35, 2057.
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2