219457
Cdk Inhibitor, p35 - CAS 471270-60-7 - Calbiochem
Sinonimo/i:
Cdk Inhibitor, p35 - CAS 471270-60-7 - Calbiochem, 2-(3-Hydroxypropylamino)-6-( o-hydroxybenzylamino)-9-isopropylpurine
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This product has been discontinued.
An analog of Olomoucine (Cat. No. 495620) that acts as a potent inhibitor of Cdk1 (IC50 = 100 nM) and Cdk2 (IC50 = 80 nM). Also displays anti-proliferative and pro-apoptotic effects. The correlation between inhibition of Cdk1/Cdk2 and inhibition of cell proliferation suggests that the anti-proliferative effects are due, in part, to Cdk inhibition.
Azioni biochim/fisiol
CDK1, CDK2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13