Documenti fondamentali
218785
Sigma-Aldrich
Caspase-10, Human, Recombinant, E. coli
Caspase-10, Human, Recombinant is expressed in E. coli as a single polypeptide. Fused at the N- and C- termini to a His•Tag sequence. Undergoes spontaneous autoprocessing to yield the active enzyme.
Sinonimo/i:
Mch4, FLICE-2
Scegli un formato
3000 U
CHF 589.00
CHF 589.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3000 U
CHF 589.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 589.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Attività specifica
≥150,000 units/mg protein
≥50,000 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
M.W. 11,000 and 18,000 (heterodimer).
Recombinant, human caspase-10 fused at the N- and C- termini to a His•Tag sequence and expressed in E. coli as a single polypeptide. Subsequently undergoes spontaneous autoprocessing to yield the active enzyme. Useful for the study of enzyme regulation and kinetics, cleavage of target substrates, and inhibitor screening. MW: 11000 and 18000.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will cleave 1.0 pmol Ac-IETD-pNA (Cat. No. 368057) per min at 25°C, pH 7.4.
Stato fisico
In 100 mM NaCl, 50 mM HEPES, 10 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol, 0.1% CHAPS, 0.09% APO-10, pH 7.4.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Kang, J.J., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 3189.
Ng, P.W., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 10301.
Vincenz, C., and Dixit, V.M. 1997. J. Biol. Chem. 272, 6578.
Srinivasula, S.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 14486.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2