217657
Anti-CD49f Mouse mAb (BQ16)
liquid, >95% (SDS-PAGE), clone BQ16
Sinonimo/i:
Anti-VLA-6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BQ16, monoclonal
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
contiene
0.5 mg/mL gentamycin sulfate as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (see comments)
Immunoblotting (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Liebert, M., et al. 1993. Hybridoma 12, 67.
WGK 1