207001
Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable
The Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable controls the biological activity of Mn2+-stimulated calcineurin activity. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Calcineurin Autoinhibitory Peptide, Cell-permeable, 11R-CaN-AID, Ac-RRRRRRRRRRRGGGRMAPPRRDAMPSDA-NH₂
Scegli un formato
CHF 260.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 260.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Blocks CaN-dependent NFAT nuclear translocation
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
WGK 1