203637-M
Anti-Bone Sialoprotein Mouse mAb (ID1.2)
lyophilized, clone ID1.2, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ID1.2, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
0.04% Thimerosal as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Paraffin Sections (see comments)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Human osteoblasts or osteocytes
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1