Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
PKC Substrate Cocktail,
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Application
For use as a substrate in PKC kinase assays.
Research Category
All
All
Physical form
20mM MOPS, pH 7.2, 25mM β-glycerophosphate, 1mM sodium orthovanadate, 1mM dithiothreitol, 1mM CaCl2.
Preparation Note
1 year at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated in a kinase assay.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
vPvM
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?