197228
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351
The BCRP Inhibitor IV, YHO-13351 controls the biological activity of BCRP.
Sinonimo/i:
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-(( Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-((Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CN(CC)CC)OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C(C=C3)=CC(OC)=C3OC)\C#N.[xCH3SO3H]
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3