196806
Bax Channel Blocker II, iMAC2 - CAS 335166-00-2 - Calbiochem
A MAC (Mitochondrial Apoptosis-induced Channel) inhibitor iMAC1 tructural analog that is reported to be less potent than iMAC1 in blocking Bid-induced cytochrome c release in cell-free mitochondria preparations.
Sinonimo/i:
Bax Channel Blocker II, iMAC2 - CAS 335166-00-2 - Calbiochem, (±)-3,6-Dibromo-9-(2-fluoro-3-piperazin-1-yl-propyl)-carbazole, 2HCl, MAC Inhibitor II
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bombrun, A., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4365.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13