Documenti
1.93699
Supelco
Potassium aluminium sulfate dodecahydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
About This Item
Formula condensata:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1