Documenti fondamentali
1.93690
Supelco
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1