Documenti fondamentali
1.93650
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3