Documenti fondamentali
1.93636
Supelco
Calcium sulfate dihydrate
(precipitated), EMPLURA®
Sinonimo/i:
Calcium sulfate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaO4S · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
(precipitated)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1