Documenti
1.93607
Supelco
Sodium hypochlorite solution
~4 % (w/w) (available chlorine)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
laboratory grade
Nome Commerciale
EMPLURA®
Forma fisica
solution
Concentrazione
~4 % (w/w) (available chlorine)
pH
12-13 (20 °C, 68 °F)
P. eboll.
102 °C/1,013  hPa
Punto di fusione
-20 °C (-4 °F)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.22 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
applicazioni
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[O-]Cl.[Na+]
InChI
1S/ClHO.Na/c1-2;/h2H;
KQPBSBAEBKRAAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93607.1021: 1 L Minimum Order Quantity: 8
1.93607.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93607.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2