Documenti fondamentali
1.93407
Supelco
Perossido di idrogeno
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93407.0521: 500ML, Minimum order quantity: 12
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1