Key Documents
1.93282
Supelco
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
About This Item
Formula condensata:
NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Confezionamento
1.93282.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93282.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2