Documenti
1.93215
Supelco
Potassium dichromate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Potassium dichromate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr2K2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
20-25°C
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93215.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93215.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3